2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500576-1G PC500576-250MG
APOSPC500576-1GEA 862 EUR
APOSPC500576-1G APOSPC500576-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid
Formula: C₉H₄F₄O₄
MW: 252,119 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06208646
Núm. CAS: 180091-38-7