5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500577-1G PC500577-5G
APOSPC500577-1GEA 122 EUR
APOSPC500577-1G APOSPC500577-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenol
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenol
Formula: C₇H₆BrFO
MW: 205.024 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12405415
Núm. CAS: 1111096-04-8