2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Chlorosulphonyl)-4-fluorobenzyl bromide
PC500582-1G PC500582-250MG
APOSPC500582-1GEA 400 EUR
APOSPC500582-1G APOSPC500582-250MG
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 90%
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅BrClFO₂S
MW: 287,534 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28096593
Núm. CAS: 1820717-41-6
UN: 3265
ADR: 8,II