6-(Hydroxymethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500584-1G PC500584-250MG
APOSPC500584-1GEA 719 EUR
APOSPC500584-1G APOSPC500584-250MG
6-(Hydroxymethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-(Hydroxymethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formula: C₉H₆F₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28096595
Núm. CAS: 444919-46-4