6-(Bromomethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500586-1G PC500586-250MG PC500586-5G
APOSPC500586-1GEA 1350 EUR
APOSPC500586-1G APOSPC500586-250MG APOSPC500586-5G
6-(Bromomethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-(Bromomethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formula: C₉H₅BrF₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28096597
Núm. CAS: 1823569-26-1