5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500589-1G PC500589-25G PC500589-5G
APOSPC500589-1GEA 115 EUR
APOSPC500589-1G APOSPC500589-25G APOSPC500589-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
Formula: C₈H₈BrFO
Pto. Ebullición: 54 °C (0,2 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28096600
Núm. CAS: 1780981-61-4