4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500593-1G PC500593-250MG PC500593-5G
APOSPC500593-1GEA 277 EUR
APOSPC500593-1G APOSPC500593-250MG APOSPC500593-5G
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, tech
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₆BrF₃O₂
Pto. de fusión: 140…145 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22492213
Núm. CAS: 859213-39-1