4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500599-1G PC500599-250MG
APOSPC500599-1GEA 0 EUR
APOSPC500599-1G APOSPC500599-250MG
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅BrClFO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28096606
Núm. CAS: 1820684-91-0
UN: 3261
ADR: 8,II