5-Bromo-4-(trifluoromethyl)isatoic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500605-1G PC500605-250MG
APOSPC500605-1GEA 720 EUR
APOSPC500605-1G APOSPC500605-250MG
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)isatoic anhydride
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)isatoic anhydride
Formula: C₉H₃BrF₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28103324
Núm. CAS: 1820740-28-0