4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500652-1G PC500652-250MG
APOSPC500652-1GEA 140 EUR
APOSPC500652-1G APOSPC500652-250MG
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzoic acid
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzoic acid
Formula: C₁₀H₆F₆O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28103420
Núm. CAS: 1845695-98-8