4'-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500653-1G PC500653-250MG
APOSPC500653-1GEA 1030 EUR
APOSPC500653-1G APOSPC500653-250MG
4'-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetophenone
4'-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetophenone
Formula: C₁₁H₈F₆O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28103421
Núm. CAS: 1845693-80-2