4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500654-1G PC500654-250MG
APOSPC500654-1GEA 905 EUR
APOSPC500654-1G APOSPC500654-250MG
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzonitrile
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzonitrile
Formula: C₁₀H₅F₆NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28103422
Núm. CAS: 1845713-67-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III