3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500665-1G PC500665-5G PC500665-250MG
APOSPC500665-1GEA 24.8 EUR
APOSPC500665-1G APOSPC500665-5G APOSPC500665-250MG
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 99+%
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆FNO
Pto. de fusión: 63…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037779
Núm. CAS: 219873-06-0