2-Amino-6-bromo-3-nitrobenzotrifluoride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50067-1G PC50067-250MG
APOSPC50067-1GEA 522 EUR
APOSPC50067-1G APOSPC50067-250MG
2-Amino-6-bromo-3-nitrobenzotrifluoride 96%
2-Amino-6-bromo-3-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD25541893
Núm. CAS: 1445995-76-5