5-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50068-1G PC50068-250MG
APOSPC50068-1GEA 406 EUR
APOSPC50068-1G APOSPC50068-250MG
5-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole 95%
5-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₄BrFN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22558087
Núm. CAS: 1008361-72-5