4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500683-1G PC500683-250MG PC500683-5G
APOSPC500683-1GEA 58 EUR
APOSPC500683-1G APOSPC500683-250MG APOSPC500683-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₃I
MW: 364,929 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398194
Núm. CAS: 1261457-09-3
UN: 3261
ADR: 8,II