Methyl 4-cyano-2-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500686-25G PC500686-5G PC500686-50G
APOSPC500686-25GEA 345 EUR
APOSPC500686-25G APOSPC500686-5G APOSPC500686-50G
Methyl 4-cyano-2-fluorobenzoate
Methyl 4-cyano-2-fluorobenzoate
Formula: C₉H₆FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04335187
Núm. CAS: 175596-01-7