4-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Bromo-2,3-difluorophenyl)methanol
PC500691-1G PC500691-250MG
APOSPC500691-1GEA 348 EUR
APOSPC500691-1G APOSPC500691-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22493515
Núm. CAS: 162744-55-0