Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500693-1G PC500693-5G
APOSPC500693-1GEA 102 EUR
APOSPC500693-1G APOSPC500693-5G
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆F₃IO₂
MW: 330,042 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18399517
Núm. CAS: 1261880-87-8