3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Bromo-6-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
PC500712-1G PC500712-5G
APOSPC500712-1GEA 197 EUR
APOSPC500712-1G APOSPC500712-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₆H₄BBrClFO₂
MW: 253,261 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044930
Núm. CAS: 1451393-00-2