4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500716-1G PC500716-250MG
APOSPC500716-1GEA 763 EUR
APOSPC500716-1G APOSPC500716-250MG
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₃IO
MW: 300,016 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398126
Núm. CAS: 1261777-98-3