3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500736-1G PC500736-5G
APOSPC500736-1GEA 261 EUR
APOSPC500736-1G APOSPC500736-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BBrFO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28122904
Núm. CAS: 680610-75-7