Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50074-1G PC50074-5G
APOSPC50074-1GEA 132 EUR
APOSPC50074-1G APOSPC50074-5G
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate 95+%
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate
Formula: C₆H₁₅BF₃OSi·K
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505930
Núm. CAS: 1027642-28-9