4-(Trifluoromethoxy)styrene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500744-1G PC500744-250MG PC500744-5G
APOSPC500744-1GEA 549 EUR
APOSPC500744-1G APOSPC500744-250MG APOSPC500744-5G
4-(Trifluoromethoxy)styrene
4-(Trifluoromethoxy)styrene
Formula: C₉H₇F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22413864
Núm. CAS: 1736-08-9