4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500745-1G PC500745-250MG PC500745-5G
APOSPC500745-1GEA 0 EUR
APOSPC500745-1G APOSPC500745-250MG APOSPC500745-5G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid 95%
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BBrFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28122909
UN: 3261
ADR: 8,III