4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)-2-fluorophenylboronic acid
PC500756-1G PC500756-5G
APOSPC500756-1GEA 261 EUR
APOSPC500756-1G APOSPC500756-5G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BBrFO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22573054
Núm. CAS: 1331945-16-4