5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500758-1G PC500758-250MG
APOSPC500758-1GEA 393 EUR
APOSPC500758-1G APOSPC500758-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185398
Núm. CAS: 1214349-54-8