5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500759-1G PC500759-250MG
APOSPC500759-1GEA 304 EUR
APOSPC500759-1G APOSPC500759-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28140566
Núm. CAS: 1288998-92-4