Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50076-1G PC50076-250MG
APOSPC50076-1GEA 242 EUR
APOSPC50076-1G APOSPC50076-250MG
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate 98%
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formula: C₈H₅ClF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18258738
Núm. CAS: 1246685-28-8