5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500760-1G PC500760-250MG PC500760-100MG
APOSPC500760-1GEA 219 EUR
APOSPC500760-1G APOSPC500760-250MG APOSPC500760-100MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂F₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185415
Núm. CAS: 1214327-32-8
UN: 3265
ADR: 8,II