5-Fluorophthalide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-benzofuran-1(3H)-one, 5-Fluoroisobenzofuran-1(3H)-one
PC500768-1G PC500768-5G PC500768-250MG
APOSPC500768-1GEA 52.2 EUR
APOSPC500768-1G APOSPC500768-5G APOSPC500768-250MG
5-Fluorophthalide
5-Fluorophthalide
Formula: C₈H₅FO₂
MW: 152,123 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09842448
Núm. CAS: 700-85-6