2-Bromo-5-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-fluoro-4-formylpyridine, 2-Bromo-5-fluoropyridine-4-carboxaldehyde
PC50077-1G PC50077-5G
APOSPC50077-1GEA 37.7 EUR
APOSPC50077-1G APOSPC50077-5G
2-Bromo-5-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
2-Bromo-5-fluoroisonicotinaldehyde
Formula: C₆H₃BrFNO
Pto. de fusión: 40…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800558
Núm. CAS: 1005291-43-9