3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500779-1G PC500779-250MG
APOSPC500779-1GEA 963 EUR
APOSPC500779-1G APOSPC500779-250MG
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₃I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398192
Núm. CAS: 1261482-51-2
UN: 3261
ADR: 8,III