7-Fluorophthalide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500780-1G PC500780-250MG
APOSPC500780-1GEA 393 EUR
APOSPC500780-1G APOSPC500780-250MG
7-Fluorophthalide
7-Fluorophthalide
Formula: C₈H₅FO₂
MW: 152,123 g/mol
Pto. de fusión: 164…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684970
Núm. CAS: 2211-82-7