6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50079-5G PC50079-100MG
APOSPC50079-5GEA 817 EUR
APOSPC50079-5G APOSPC50079-100MG
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 99%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formula: C₇H₄F₃NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10696233
Núm. CAS: 131747-65-4