2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500800-1G PC500800-250MG
APOSPC500800-1GEA 847 EUR
APOSPC500800-1G APOSPC500800-250MG
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16606346
Núm. CAS: 1227511-82-1