Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500801-1G PC500801-25G PC500801-5G
APOSPC500801-1GEA 21.9 EUR
APOSPC500801-1G APOSPC500801-25G APOSPC500801-5G
Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283,042 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14697998
Núm. CAS: 455941-82-9