3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500812-1G PC500812-5G
APOSPC500812-1GEA 29 EUR
APOSPC500812-1G APOSPC500812-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Formula: C₈H₈F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07432790
Núm. CAS: 123207-61-4