2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50082-1G PC50082-250MG PC50082-5G
APOSPC50082-1GEA 149 EUR
APOSPC50082-1G APOSPC50082-250MG APOSPC50082-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formula: C₇H₃ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10696242
Núm. CAS: 934279-60-4