4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500829-5G PC500829-100G PC500829-25G
APOSPC500829-5GEA 67.2 EUR
APOSPC500829-5G APOSPC500829-100G APOSPC500829-25G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene
Formula: C₈H₆BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780193
Núm. CAS: 106854-77-7