2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC500830-1G PC500830-5G
APOSPC500830-1GEA 245 EUR
APOSPC500830-1G APOSPC500830-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzonitrile
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO
MW: 201,145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09859324
Núm. CAS: 56935-77-4