2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC500832-1G PC500832-5G
APOSPC500832-1GEA 286 EUR
APOSPC500832-1G APOSPC500832-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08556302
Núm. CAS: 35480-46-7