2,4-Difluoro-3-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50084-250MG PC50084-1G
APOSPC50084-250MGEA 0 EUR
APOSPC50084-250MG APOSPC50084-1G
2,4-Difluoro-3-nitropyridine
2,4-Difluoro-3-nitropyridine
Formula: C₅H₂F₂N₂O₂
Pto. de fusión: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18802742
Núm. CAS: 60186-14-3