4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC500851-1G PC500851-5G
APOSPC500851-1GEA 0 EUR
APOSPC500851-1G APOSPC500851-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid 95+%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05669500
Núm. CAS: 27914-56-3