2,6-Difluoro-3-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50087-1G PC50087-250MG
APOSPC50087-1GEA 350 EUR
APOSPC50087-1G APOSPC50087-250MG
2,6-Difluoro-3-nitropyridine
2,6-Difluoro-3-nitropyridine
Formula: C₅H₂F₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044323
Núm. CAS: 58602-02-1