2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
PC500912-1G PC500912-5G
APOSPC500912-1GEA 199 EUR
APOSPC500912-1G APOSPC500912-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
Formula: C₈H₇BrF₂O
Pto. Ebullición: 133 °C (5 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036116
Núm. CAS: 946605-55-6