2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500919-1G PC500919-5G
APOSPC500919-1GEA 197 EUR
APOSPC500919-1G APOSPC500919-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
Formula: C₉H₇F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699093
Núm. CAS: 1160246-19-4