3-(2,2-Difluoroethoxy)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500930-1G PC500930-250MG PC500930-5G
APOSPC500930-1GEA 386 EUR
APOSPC500930-1G APOSPC500930-250MG APOSPC500930-5G
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzaldehyde 95%
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzaldehyde
Formula: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12807548
Núm. CAS: 467458-98-6