3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500934-1G PC500934-250MG PC500934-5G
APOSPC500934-1GEA 319 EUR
APOSPC500934-1G APOSPC500934-250MG APOSPC500934-5G
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl alcohol 95%
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₉H₁₀F₂O₂
MW: 188,171 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12807610
Núm. CAS: 1184667-43-3