3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500935-1G PC500935-250MG PC500935-5G
APOSPC500935-1GEA 60.9 EUR
APOSPC500935-1G APOSPC500935-250MG APOSPC500935-5G
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide 95%
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide
Formula: C₉H₉BrF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12768652
Núm. CAS: 864054-55-7
UN: 3265
ADR: 8,III